Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemiskt identifieringssystem (O.B.I.S. ) Salmonella
Produktkod. 11473969
Change view
Kvantitet:
60 tester
Förpackningsstorlek:
60 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473969 60 tester 60 tester
1 options
Produktkod. 11473969 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ID0570M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00 SEK
    2170.10 SEK / 60 tester
    Save 464.90 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Snabbt differentiera Salmonella spp. från andra organismer som uppvisar liknande kolonialt utseende med detta snabba kolorimetriska test.
Snabbt differentiera Salmonella spp. från andra organismer som uppvisar liknande kolonialt utseende på vanliga selektiva Salmonella -medier med Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemiskt identifieringssystem (O.B.I.S. ) Salmonella. Detta snabba kolorimetriska test ger enkla och snabba resultat för närvaron av Salmonella spp., vilket minskar behovet av en fullständig biokemisk identifiering av misstänkta kolonier.
Identifiering av Salmonella spp. förlitar sig på avsaknaden av pyroglutamylaminopeptidas (PYRase) och nitrofenylalanindeaminas (NPA) aktivitet i Salmonella spp.
Släktet Salmonella består av över 2 400 serotyper som kan orsaka akut infektiös gastroenterit som ofta förknippas med matförgiftning. Eftersom många Salmonella -arter infekterar husdjur, antingen kliniskt eller subkliniskt, kommer fall av Salmonella- matförgiftning vanligtvis från animaliska källor.
Använda O.B.I.S. Salmonella för att minska behovet av en fullständig biokemisk identifiering av misstänkta kolonier på vanliga selektiva Salmonella- medier.
  • Enkel —lätt att implementera
  • Snabba —resultat efter 6 minuters testning av misstänkta kolonier
  • Icke-cancerframkallande substrat
Identifiering av Salmonella spp. förlitar sig på primär isolering av organismen på selektivt enteriskt medium. Det finns emellertid flera andra släkten bland Enterobacteriaceae som också kan växa på sådana medier och som kan ha liknande kolonimorfologi som Salmonellae . Bristen på PYRase- och NPA-aktivitet i Salmonella spp. kan användas för att skilja dem från Citrobacter spp., som har PYRas-aktivitet; 1, 2, 3 och Proteus , Morganella och Providencia spp., som har NPA-aktivitet 4 .
Vi har utvecklat ett nytt system för PYRase-testning 5 med användning av ett icke-cancerframkallande substrat som svar på hälsoproblem i samband med användningen avβ -naftylamid (ett potent cancerframkallande ämne) 6 . PYRase-området på O.B.I.S. Salmonella är impregnerad med L-pyroglutaminsyra 7-amino-4-metylkumarin (7AMC) 5 . Dimetylaminokanelaldehyd används som färgutvecklingsreagens. Den enzymatiska hydrolysen av substratet ger en lila färg vid tillsats av O.B.I.S. PYR utvecklande lösning 5 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning O.B.I.S. Salmonella
Detekterbara analyter Salmonella antigen
Typ Salmonella testkit
Inkluderar O.B.I.S.Salmonella testkort, O.B.I.S. PYR utvecklar lösning, O.B.I.S. buffertlösning, bruksanvisning
Kvantitet 60 tester
Målorganismklass Salmonella