Läs mer
Thermo Scientific™ Vismutsulfitagar (Modifierad Wilson& Blair Medium) (Dehydrerad)
Beskrivning
Isolera Salmonella typhi och andra laxdjur från patologiskt material, avloppsvattenförsörjning, mat och andra produkter med detta medium.
Isolera Salmonella typhi och andra laxdjur från patologiskt material, avloppsvattenförsörjning, mat och andra produkter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Vismutsulfitagar (Modifierad Wilson& Blair Medium) (Dehydrerad). Vismutsulfitagar är en modifiering av det ursprungliga Wilson och Blair 1 Medium och är särskilt användbar för isolering av laktosjäsande salmonella. Närvaron av vismutsulfit och briljant grönt gör detta medium mycket selektivt för salmonella.
Salmonellainfektion (salmonellos) är en vanlig bakteriesjukdom som påverkar tarmkanalen. Salmonellabakterier lever vanligtvis i djurs och mänskliga tarmar och avges genom avföring. Människor infekteras oftast genom förorenat vatten eller mat.
Vismutsulfitagar är ett selektivt medium för isolering och preliminär identifiering av Salmonella typhi och andra salmonella från patologiskt material, avloppsvatten, vattenförsörjning, livsmedel och andra produkter som misstänks innehålla dessa patogener.
- Selektiv: vismutsulfit tillsammans med briljant grönt fungerar som ett selektivt medel som gör mediet selektivt för salmonella samtidigt som det undertrycker tillväxten av koliforma bakterier.
- Lättläst: Salmonella växer vanligtvis som svarta kolonier med en omgivande metallglans som är ett resultat av vätesulfidproduktion och reduktion av sulfit till svart järnsulfid.
Atypiska kolonier kan uppstå om mediet är kraftigt inokulerat med organiskt material. En sådan situation kan förhindras genom att suspendera provet i steril koksaltlösning och använda supernatanten för inokulering.
Det nyberedda mediet har en stark hämmande verkan 2 och är lämpligt för kraftigt kontaminerade prover. Att förvara de hällda plattorna vid °4 C i 3 dagar gör att mediet ändrar färg till grönt, vilket gör det mindre selektivt med ett litet antal salmonellae som återvinns 3 . För återhämtning av Salmonella typhi rekommenderas dock inte den senare tekniken 4 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Maximal hållbarhetstid är 12 månader. |
| Beskrivning | Vismutsulfitagar (modifierad Wilson och Blair Medium) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 25,0L medium |