Läs mer
Thermo Scientific™ Brain Heart Infusion Agar (Dehydrerad)
Produktkod. 11934102
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11934102 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11934102 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM1136B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00 SEK
    2655.17 SEK / 500g
    Save 2384.83 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
I lager
Odla kräsna organismer med detta mycket näringsrika medium.
Odla kräsna organismer med mycket näringsrika Thermo Scientific™ Oxoid™ Brain Heart Infusion Agar (Dehydrerad). Brain Heart Infusion Agar rekommenderas för odling av streptokocker, Neisseria och andra kräsna organismer.
Odla en mängd olika organismer med Brain Heart Infusion Agar.
  • Rekommenderas för isolering om Neisseria gonorrhoeae 1 .
  • Med tillsats av blod och antibiotika är mediet lämpligt för isolering av vävnadsfasen av Histoplasma capsulatum och andra patogena svampar inklusive Coccidiodes immitis2, 3 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, BSI, FDA, IDF, ISO , USDA.
Beskrivning Brain Heart Infusion Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 10,6L medium