Läs mer
Thermo Scientific™ Hjärnhjärtinfusionsbuljong (uttorkad)
Produktkod. 11469668
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469668 500 g 500g
12751680 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469668 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM1135B
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Odla streptokocker, Neisseria och andra kräsna organismer med detta mycket näringsrika medium.
Odla streptokocker, Neisseria och andra kräsna organismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Brain Infusion Bouillon (Dehydrerad). Mediet är mycket näringsrikt och väl buffrat för att stödja tillväxten av många olika organismer. Det rekommenderas för blododlingsarbete för isolering och odling av patogena svampar.
Odla en mängd olika organismer med Brain Infusion Broth:
  • Använd som tillväxt- och suspensionsmedium för stafylokocker vid testning av koagulasproduktion.
  • Tillsätt 10 % defibrillerat blod för isolering och odling av patogena svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hjärnhjärtinfusionsbuljong
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,5L medium