Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hjärnhjärtinfusionsbuljong
Produktkod. 12716919
Change view
Fyll vikt:
100 to 101.5 g
9.0-9.3g
Formatera:
125 mL Sirop Bottle
Universal bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fyll vikt Formatera unitSize
12716919 100 to 101.5 g 125 mL Sirop Bottle Paket med 10
12756959 9.0-9.3g Universal bottle Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12716919 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO1230M
Edge
Ett mycket näringsrikt, allmänt ändamål för tillväxt av noggranna mikroorganismer från kliniska prover.
Brain Heart Infusion Buljong är ett mycket näringsrikt, allmänt ändamålsbaserat medium för tillväxt av noggranna mikroorganismer från kliniska prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Straw
Innehåll och lagring 2°C to 25°C
Formatera 125 mL Sirop Bottle
Tillverkningsursprung United Kingdom
Produkttyp Microbiology Media
Fyll vikt 100 to 101.5 g
Förpackningstyp 10 Sirop Bottles with Screw Cap Closures/Box
Kvantitet 10/Pk.