Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hjärnhjärtinfusionsbuljong
Beskrivning
Brain Heart Infusion Buljong är ett mycket näringsrikt, allmänt ändamålsbaserat medium för tillväxt av noggranna mikroorganismer från kliniska prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Straw |
| Innehåll och lagring | 2 to 25°C |
| Formatera | Universal bottle |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Broth |
| Fyll vikt | 9.0-9.3g |
| Förpackningstyp | Twenty-four universal bottles with screw cap closures in a box. |
| Kvantitet | 24/Pk. |