Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance Bacillus Cereus selektivt tillägg
Produktkod. 13265409
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 13265409
Brand: Thermo Scientific™ SR0230E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Brilliance är ett kromogent medium för isolering och differentiering av Bacillus cereus i livsmedelsprover.
Lägg till Brilliance Bacillus Cereus Agar Base, Part No. CM1036A och CM1036B. Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Brilliance Bacillus Cereus selektivt tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Selektivt tillägg
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium
Art Bacillus cereus