Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida-agarbas (uttorkad)
Beskrivning
Isolera snabbt och identifiera kliniskt viktiga Candida -arter med detta medium.
Isolera snabbt och identifiera kliniskt viktiga Candida -arter med Thermo Scientific™Briljans™ Candida-agarbas (uttorkad). Denna kromogena formulering producerar fyra olika diagnostiska färger för den presumtiva identifieringen av kliniskt signifikanta Candida- arter och ger snabbare, lättare att läsa resultat jämfört med traditionella medier.
Allvarliga infektioner på grund av Candida -arter blir allt vanligare. Detta ställer till särskilda problem på grund av den ökande förekomsten av icke- albicans spp. och uppkomsten av icke- albicans isolat som är resistenta mot både amfotericin B och de nyare azolerna. 1
Isolera, särskilj och identifiera Candida albicans och Candida tropicalis från andra Candida spp. inom 48 timmar med detta selektiva differentiella kromogena medium.
- Snabb: tillåter identifiering av Candida a lbicans och Candida tropicalis från andra arter av Candida inom 48 timmar.
- Lättläst:Candidaalbicans (gröna kolonier) är lätt att isolera från Candida tropicalis (mörkblå kolonier)
Brilliance Candida Agar innehåller två kromogener som indikerar närvaron av målenzymerna:
- X-NAG (5-brom-4-klor-3-indolyl-N-acetyl-ß-D-glukosaminid) detekterar aktiviteten av hexosaminidas.
- BCIP(5-brom-6-klor-3-indolylfosfat-p-toluidinsalt) detekterar alkaliskt fosfatasaktivitet
De typiska enzymmönstren för Candida spp. enligt nedan:
| Kromogen: Enzym: | X-NAG Hexosaminidas | BCIP Alkaliskt fosfatas | Typiskt koloniutseende |
| C. tropicalis | + | Mörkblå | |
| C. albicans C. dubliniensis | + | Grön‡ | |
| C. krusei | + | Torr, oregelbunden rosa-brun | |
| C. glabrata C. kefyr C. parapsilosis C. lusitaniae | Variabel | Beige/gul/brun† |
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Brilliance Candida Agar Base |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 16,0L medium |