Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance Candida Selective Supplement
Beskrivning
Brilliance Candida är ett kromogent medium för isolering och differentiering av Candida -arter.
- Lägg till i Brilliance Candida Agar Base, Part No. CM1002A och CM1002B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Brilliance Candida Selective Supplement |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |