Läs mer
Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli/Coliform selektivt medium (dehydrerad)
Produktkod. 10546713
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10546713 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10546713 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM1046B
Upptäck och räkna upp Escherichia coli och andra koliformer i mat- och vattenprover med detta selektiva, kromogena medium.
Upptäck och räkna upp Escherichia coli och andra koliformer i mat- och vattenprover med selektiva, kromogena Thermo Scientific™Briljans™ E. coli/koliform selektiv agar. Agarbasen använder två kromogener för att skilja mellan Escherichia coli och andra koliformer. Detta resulterar i lila E. coli , eftersom de kan klyva båda kromogenerna medan andra koliformer, vilket ger rosa kolonier.
Återhämtningen och uppräkningen av Escherichia coli och koliforma bakterier är viktiga indikatorer på miljö- och livsmedelshygien. Använd Brilliance E. coli / Coliform Selective Agar för detektion och räkning av Escherichia coli och andra koliformer i mat- och vattenprover.
  • Lättläst : lila E. coli- kolonier är lätta att skilja från rosa kolonier av andra koliformer
  • Selektiv : på grund av närvaron av selektivt medel natriumlaurylsulfat är mediet selektivt mot grampositiva organismer.
Brilliance E. coli / Coliform Selective Agar innehåller två kromogena ämnen:
Rose-Gal : upptäckerß -galaktosidasaktivitet
X-Glu : detekterarß -glukuronidasaktivitet
Detektering avß -glukuronidasaktivitet används i stor utsträckning för att differentiera Escherichia coli , eftersom detta finns i E. coli men inte i andra medlemmar av koliformgruppen. Eftersom de flesta koliforma bakterier är laktospositiva,ß -galaktosidasaktivitet, kodad av lacZ -genen, används sedan för att differentiera denna grupp från andra organismer som kan växa på det selektiva mediet. Detta resulterar i lila E. coli , eftersom de kan klyva båda kromogenerna med andra koliformer, vilket ger rosa kolonier, eftersom de bara klyver galaktosid-kromogenen.
Mediet innehåller även natriumlaurylsulfat som fungerar som ett selektivt medel som hämmar tillväxten av grampositiva organismer. På grund av tillsatsen av tryptofan är den snabba bekräftelsen av E. coli genom bildandet av indol med hjälp av ett punktindoltest möjlig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Briljans E. coli/Coliform selektivt medium
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 17,8L medium