Läs mer
Thermo Scientific™ Briljant grön gallbuljong 2% (uttorkad)
Produktkod. 10577483
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10577483 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10577483 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0031B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck och bekräfta närvaron av medlemmar av coli-aerogenes-gruppen i vatten, avloppsvatten, livsmedel, mjölk och mejeriprodukter med detta medium.
Upptäck och bekräfta närvaron av medlemmar av coli-aerogenes-gruppen i vatten, avloppsvatten, livsmedel, mjölk och mejeriprodukter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Briljant grön gallbuljong 2% (uttorkad). Mediet har formulerats för att selektera för koliforma bakterier som känns igen av snabb produktion av gas genom laktosfermentering. Gallsalter och briljant grönt i mediet hämmar de grampositiva respektive gramnegativa bakterierna.
Brilliant Green Bile Broth 2% beskrevs först av Durham och Schoenlein 1 för att selektivt återvinna organismer från coli-aerogenes-gruppen. Koncentrationen av mediets komponenter optimeras så att anaeroba laktosfermentorer hämmas utan att koliformerna påverkas.
  • Lättläst: koliforma bakterier är lätta att känna igen genom snabb produktion av gas genom laktosjäsning.
  • Väljer för koliforma organismer: gallsalter och briljant grönt i mediet hämmar non-target Gram-positiva och Gram-negativa organismer. Mediet är ytterligare optimerat för att förhindra tillväxt av anaeroba laktosfermentorer utan att koliforma bakterier påverkas.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, AOAC , BSI, IDF, ISO , NMKL.
Beskrivning Briljant grön galla 2% buljong
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning för 12,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning