Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bredspektrumblandning beta-laktamas
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid Beta-laktamas, bredspektrumblandning är en blandning av beta-laktamasenzymer från Bacillus cereus för inaktivering av beta-laktamantibiotika som finns i prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Beta-laktamas, bredspektrumblandning |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Beta-laktamasblandning |
| Kvantitet | 10/Pk. |