Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bufferad Listeria-anrikningsbuljong
Produktkod. 10239682
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10239682 500 g 500g
1 options
Listeria Selective Enrichment Supplement innehåller cykloheximid och är giftigt vid förtäring, inandning eller hudkontakt. Som en försiktighetsåtgärd vid hantering använd handskar och ögon-/ansiktsskydd. Akriflavin aktiveras av ljus och kan bilda föreningar som hämmar Listeria.
Produktkod. 10239682 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0897B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Listeria Selective Enrichment Supplement innehåller cykloheximid och är giftigt vid förtäring, inandning eller hudkontakt. Som en försiktighetsåtgärd vid hantering använd handskar och ögon-/ansiktsskydd. Akriflavin aktiveras av ljus och kan bilda föreningar som hämmar Listeria.
Oxoid Buffered Listeria Enrichment är selektivt anrikningsmedium för detektion av Listeria monocytogenes .
Oxoid Buffered Listeria Enrichment är selektivt anrikningsmedium för detektion av Listeria monocytogenes .
Listeria Selective Enrichment Broth CM0862 är baserad på formuleringen som beskrivs av Lovett et al. och rekommenderas för anrikning av Listeria -arter i livsmedel. Efterföljande arbete har kommit fram till att anrikningsegenskaperna kan förbättras genom att öka mediets buffertkapacitet genom tillsats av kaliumdiväteortofosfat och dinatriumväteortofosfat. Bufferad Listeria Enrichment Broth är därför en modifiering av originalmediet.
  • Avsedd för användning med prover av fermenterade produkter och som en alternativ metod för anrikning av miljöexemplar
  • Finns även Listeria Selective Supplement, Part No. SR0140E eller SR0143E; Modifierad Listeria Selective Enrichment Supplement, Part No. SR0206E eller SR0206B; och Listeria Selective Enrichment Supplement, Part No. SR0141E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Bufferad Listeria Anrikningsbuljong ska förvaras med tätt lock i originalbehållaren på en sval, torr plats borta från starkt ljus. När det förvaras enligt anvisningarna kommer mediet att förbli stabilt till det utgångsdatum som är tryckt på etiketten.
Beskrivning Bufferad Listeria-anrikningsbuljong
Kvantitet 500 g