Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia Cepacia selektivt tillägg
Produktkod. 11494219
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494219 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 11494219 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0189E
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Oxoid Burkholderia Cepacia Selective Supplement används för isolering av Burkholderia cepacia .
Oxoid Burkholderia Cepacia Selective Supplement används för isolering av Burkholderia cepacia .
  • Lägg till Burkholderia Cepacia Agar Base, Part No. CM0995B
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beskrivning Burkholderia Cepacia selektivt tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Selektivt tillägg
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium
Art Burkholderia cepacia
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.