Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia Cepacia selektivt tillägg
Descripción
Oxoid Burkholderia Cepacia Selective Supplement används för isolering av Burkholderia cepacia .
- Lägg till Burkholderia Cepacia Agar Base, Part No. CM0995B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | Burkholderia Cepacia selektivt tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
| Art | Burkholderia cepacia |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?