Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CFC-tillägg
Produktkod. 11434179
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434179 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 11434179 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0103E
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid CFC-supplement används för isolering av Pseudomonas -arter.
Oxoid CFC-supplement används för isolering av Pseudomonas -arter.
  • Lägg till i Pseudomonas Agar Base, Part No. CM0559B
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CFC-tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium