Läs mer
Thermo Scientific™ CLED Medium med Andrades indikator (dehydrerad)
Produktkod. 10006012
Beskrivning:
CLED Medium med Andrades indikator
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10006012
Brand: Thermo Scientific™ CM0423B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera, räkna upp och differentiera urinvägspatogener med god kolonial differentiering och tydliga diagnostiska egenskaper med detta medium.
Isolera, räkna upp och differentiera urinvägspatogener med god kolonial differentiering och tydliga diagnostiska egenskaper med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ CLED Medium med Andrades Indikator (Dehydrerad). Mediet är en modifiering av CLED-mediet som beskrivs av Mackey och Sandys 1 . Tillsatsen av Andrades indikator tillsammans med bromtymolblått i mediet förbättrar utseendet på kolonier och hjälper till att identifiera mikroorganismer. Den elektrolytbristiga naturen hos CLED Medium förhindrar svärmningen av Proteus -arter och förbättrar därigenom den koloniala differentieringen ytterligare.
Använd CLED Medium (med Andrade Indicator) för att stödja tillväxten av de viktigaste urinvägspatogenerna för diagnostisk urinbakteriologi. Ger enkel kolonidifferentiering då Escherichia coli uppträder som gula ogenomskinliga kolonier, Proteus bildar genomskinliga blå kolonier, Salmonella visas som platta gröna kolonier medan Staphylococcus bildar djupgula kolonier. Förhindrar svärmning av Proteus-arter genom den elektrolytbristiga naturen hos CLED Medium. Förbättrar utseendet på kolonier och underlättar identifiering med närvaron av Andrades ’indikator.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CLED Medium med Andrades indikator
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,8L medium