Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CN-tillägg
Beskrivning
Oxoid CN Supplement används för isolering av Pseudomonas aeruginosa .
- Lägg till i Pseudomonas Agar Base, Part No. CM0559B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | CN-tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |