Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CT-tillägg
Avkastning:
Varje injektionsflaska för 500mL medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid CT Supplement är ett kromogent medium för identifiering av Escherichia coli O157:H7.
Lägg till Sorbitol MacConkey Agar, Part No. CM0813B eller till Sorbitol MacConkey Agar med BCIG, artikelnr. CM0981B.
Beställningsinformation:
Varje injektionsflaska kompletterar 2L medium.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | CT-tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |