Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ 2,5L påse
Produktkod. 10108012
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10108012 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 10108012 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CN0025A
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Producera lämplig gasatmosfär för tillväxt av mikroaerofila mikroorganismer med Oxoid CampyGen 2,5L påse.
Producera lämplig gasatmosfär för tillväxt av mikroaerofila mikroorganismer med Oxoid CampyGen 2,5L påse.
  • Inget vatten eller katalysator krävs
  • Ingen vätgas produceras
  • För AnaeroJar™ 2,5L, artikelnr. AG0025A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ CampyGen Sachet
Formatera Gasgenerationspåse
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 10/Förpackning
Volym (metrisk) 2.5 L