Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ Kompakt påse
Produktkod. 10689374
Change view
Kvantitet:
20/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10689374 20/förp. Paket med 20
1 options
Produktkod. 10689374 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CN0020C
 Begränsad artikel
I lager
Producera lämplig gasatmosfär för tillväxt av mikroaerofila mikroorganismer med Oxoid CampyGen Kompakt påse.
Producera lämplig gasatmosfär för tillväxt av mikroaerofila mikroorganismer med Oxoid CampyGen Kompakt påse.
  • För användning i kompakt plastpåse
  • Varje påse rymmer 2 petriskålar i standardstorlek
  • Inget vatten eller katalysator krävs
  • Ingen vätgas produceras
  • Använd med kompakt plastpåse Art.nr. AG0020C och AnaeroGen™ Kompakt tätningsklämma, artikelnr. AN0005C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ CampyGen Kompakt påse
Formatera Compact Gas Generation Sachet
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 20/förp.