Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter Growth Supplement
Produktkod. 13295409
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13295409 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 13295409 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0232E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    711.85 SEK / Paket med 10
    Save 433.15 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Campylobacter Growth Supplement är ett flytande tillskott för ökad tillväxt och aerotolerans hos Campylobacter -arter.
Oxoid Campylobacter Growth Supplement är ett flytande tillskott för ökad tillväxt och aerotolerans hos Campylobacter -arter.
  • För beredning av Blaser-Wang Medium, Bolton Selective Enrichment Broth, Butzler Selective Medium och Preston Selective Medium
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Campylobacter Growth Supplement
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium
Art Campylobacter