Läs mer
Thermo Scientific™ Cary-Blair transportmedium (uttorkad)
Beskrivning
Förenkla insamling, transport och underhåll av kliniska prover med detta transportmedium.
Förenkla insamling, transport och underhåll av kliniska prover baserat på formuleringen av Cary och Blair 1 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Cary-Blair Transportmedium (Dehydrerad). Mediets låga näringsinnehåll och användningen av fosfat som buffertmedel förhindrar bakteriell överväxt av Escherichia coli,Citrobacter freundii och Klebsiella aerogenes .
Säkerställ optimal provtagning och återvinning med hjälp av Cary-Blair Transport-medium.
- Förhindrar bakteriell överväxt av Escherichia coli,Citrobacter freundii och Klebsiella aerogenes.
- Säkerställer bakteriell överlevnad under långa tidsperioder på grund av låg oxidationsreduktionspotential hos mediet 2.
- Särskilt lämplig vid fältundersökningar för Vibrio parahaemolyticus , speciellt där rektalprover ska transporteras till ett centralt diagnostiskt laboratorium 3,4 .
För transport av kräsna anaeroba bakterier kan mediet beredas enligt anvisningarna och fyllas i långsmala skruvförslutna rör 5 . Det kan också framställas som ett förreducerat anaerobt steriliserat medium (PRAS) 6 . Metoder för att producera PRAS-media beskrivs av Holdeman och Moore 7 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: FDA. |
| Beskrivning | Cary-Blair Transportmedium |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 37,6L medium |