Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CCDA selektivt tillägg
Produktkod. 11424209
Kvantitet:
10 flaskor
10/Pk.
Avkastning:
För 2L medium
Varje injektionsflaska för 500mL medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11424209
Brand: Thermo Scientific™ SR0155E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid Brain Heart Infusion Broth är mycket näringsrikt medium för tillväxt av kräsna organismer, rekommenderat för blododlingsarbete; se även Hjärtinfusionsbuljong.
Oxoid CCDA Selective Supplement används för isolering av Campylobacter spp., speciellt C. upsaliensis eller Arcobacter .
  • För isolering av Arcobacter spp., lägg till Arcobacter Broth Base, Part No. CM0965B
  • För isolering av Campylobacter spp., speciellt C. upsaliensis , lägg till Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (CCDA Preston), Part No. CM0739B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CCDA selektivt tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Selektivt tillägg
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium