Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CCDA selektivt tillägg
Kvantitet:
10 flaskor
10/Pk.
Avkastning:
För 2L medium
Varje injektionsflaska för 500mL medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid CCDA Selective Supplement används för isolering av Campylobacter spp., speciellt C. upsaliensis eller Arcobacter .
- För isolering av Arcobacter spp., lägg till Arcobacter Broth Base, Part No. CM0965B
- För isolering av Campylobacter spp., speciellt C. upsaliensis , lägg till Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (CCDA Preston), Part No. CM0739B
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | CCDA selektivt tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |