Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefixime tillägg
Produktkod. 13205409
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
13205409 10/Pk. Paket med 10
1 options
Product Code. 13205409 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SR0191E
Oxoid Cefixime Supplement används för isolering av Escherichia coli O157.
Oxoid Cefixime Supplement används för isolering av Escherichia coli O157.
  • Lägg till i Cefixime Rhamnose Sorbitol MacConkey Agar Base, Part No. CM1005B
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Cefixime tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.