Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftarolin antimikrobiell mottaglighet skivor
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
206.99 SEK - 234.68 SEK
Specifikationer
Antimikrobiella medel | Ceftarolin |
---|---|
Beskrivning | Oxoid Ceftarolin antimikrobiell känslighetsskivor |
Antibiotikakod | CPT |
Produkttyp | Antimikrobiella känslighetsskivor |
Testtyp | Antimikrobiell mottaglighet |
Produktkod | Brand | Koncentration | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Koncentration | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15278578
|
Thermo Scientific™
CT1941B |
30 μg |
214.00 SEK 206.99 SEK / Paket med 250 Spara 7.01 SEK 3% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
15299397
|
Thermo Scientific™
CT1942B |
5 μg |
241.00 SEK 234.68 SEK / Paket med 250 Spara 6.32 SEK 2% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika under antimikrobiell känslighetstestning (AST) procedurer med pålitlig, lättanvänd Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftarolin antimikrobiell mottaglighet skivor.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
- Inokulumnivå
- Förekomst av kontaminering
- Resistenta mutanter
- Beta-laktamasaktivitet
- Antagonism och synergi mellan antibiotika
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Ceftarolin | |
CPT | |
Antimikrobiell mottaglighet | |
50 skivor/kassett |
Oxoid Ceftarolin antimikrobiell känslighetsskivor | |
Antimikrobiella känslighetsskivor | |
5 patroner/pk. | |
50 skivor/kassett |