Läs mer
Thermo Scientific™ Kinablå laktosagar (uttorkad)
Produktkod. 10546133
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10546133
Brand: Thermo Scientific™ CM0209B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Räkna upp och differentiera bakterier i mejeriprodukter med detta standardmedium.
Räkna upp och differentiera bakterier i mejeriprodukter med denna standard Thermo Scientific™ Oxoid™ Kinablå laktosagar (uttorkad). China Blue Lactose Agar, ursprungligen formulerad av Brandl och Sobeck-skal 1, är ett standard icke-hämmande fast medium som används för differentiering av laktosfermentorer från icke-laktosfermentorer i mjölk.
Kinablått i mediet fungerar som en pH-indikator för att skilja laktosfermentorer från icke-laktosfermentorer. Mediet innehåller inga hämmande ämnen, därför växer alla organismer som finns i mjölkprovet frodigt på detta medium.
Använd kinesisk blå laktosagar för uppräkning och differentiering av bakterier i mejeriprodukter. På grund av närvaron av kinablått pH-indikator i medium laktosfermentorer är differentierade från icke-laktosfermentorer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kina blå laktosagar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 14,3L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning