Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kloramfenikol selektivt tillägg
Produktkod. 12771860
Avkastning:
Varje injektionsflaska för 2L medium
Varje injektionsflaska för 500mL medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12771860
Brand: Thermo Scientific™ SR0078H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid Chloramphenicol Selective Supplement hjälper till med isolering av jäst och mögel i samband med förstörelse.
För isolering av jäst och mögel i samband med förstörelse, lägg till Oxoid Kloramfenikolselektivt tillägg till DRBC-agarbas, artikelnr. CM0727B; för uppräkning av jäst och mögel i livsmedel, lägg till Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, Part No. CM0549B.
För isolering av jäst och mögel i samband med förstörelse, lägg till DRBC Agar Base, Part No. CM0727B; för uppräkning av jäst och mögel i livsmedel, lägg till Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, Part No. CM0549B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kloramfenikol selektivt tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Selektivt tillägg
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 2L medium
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxoid Chloramphenicol Selective Supplement
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chloramphenicol