Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kloramfenikol selektivt tillägg
Avkastning:
Varje injektionsflaska för 2L medium
Varje injektionsflaska för 500mL medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
För isolering av jäst och mögel i samband med förstörelse, lägg till Oxoid Kloramfenikolselektivt tillägg till DRBC-agarbas, artikelnr. CM0727B; för uppräkning av jäst och mögel i livsmedel, lägg till Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, Part No. CM0549B.
För isolering av jäst och mögel i samband med förstörelse, lägg till DRBC Agar Base, Part No. CM0727B; för uppräkning av jäst och mögel i livsmedel, lägg till Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, Part No. CM0549B.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kloramfenikol selektivt tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |