Läs mer
Thermo Scientific™ Kromogen Cronobacter Isolation Agar (Dehydrerad)
Beskrivning
Differentiera och räkna upp Cronobacter sakazakii från modersmjölksersättning och andra matprover med detta kromogena medium.
Differentiera och räkna upp Cronobacter sakazakii från modersmjölksersättning och andra livsmedelsprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Kromogen Cronobacter Isolation Agar (Dehydrerad). Kromogen Cronobacter Isolation Agar (CCI ) är en förbättrad formulering av Brilliance™Cronobacter Sakazakii Agar (DFI) med förbättrad specificitet och kolonifärgning för detektion av Cronobacter.
Cronobacter sakazakii är en gramnegativ stavformad bakterie som sällan orsakar sjukdom hos friska vuxna. Det har varit inblandat i sjukdomsutbrott hos för tidigt födda barn (nyfödda). Forskning tyder på att nyfödda, eller de spädbarn som har andra medicinska tillstånd, är mer mottagliga för denna infektion. De flesta rapporterade fall av infektion är allvarliga, inklusive sepsis (bakterier i blodet, meningit eller nekrotiserande enterokolit (allvarlig tarminfektion).
Använd Chromogenic Cronobacter Isolation Agar för differentiering och räkning av Cronobacter sakazakii från modersmjölksersättning och andra matprover.
- Selektiv: på grund av närvaron av desoxycholat är mediet selektivt mot de flesta grampositiva organismer.
- Lättläst: Cronobacter sakazakii producerar blågröna kolonier på detta medium.
Cronobacter spp. har isolerats i låga nivåer från pulverformiga modersmjölksersättningar och organismerna’ hög tolerans mot uttorkning ger en konkurrensfördel i torra miljöer i mjölkpulverfabriker, vilket ökar risken för produktkontamination 1 .
Kromogen Cronobacter Isolering (CCI ) agar är en optimering av originaletBrilliance™ Enterobacter Sakazakii Agar (DFI), utvecklad av Iversen et al . 2004 3 . Koncentrationen av X-α -glukosidkromogen ökades för att förbättra den blågröna färgen av Cronobacter -stammar med svag glukosidasaktivitet. Natriumtiosulfat och ammoniumjärn(III)citrat ingår för att skilja vätesulfidproducerande Enterobacteriaceae, som är färgade grå/bruna, och natriumdeoxicholat tillsätts för att hämma tillväxten av Gram-positiva konkurrenter.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kromogen Cronobacter Isolation Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 16,3L medium |
| Art | Cronobacter |
Endast för laboratorieoratorieanvändning