Läs mer
Thermo Scientific™ Kromogen salmonellaagarbas (uttorkad)
Produktkod. 10630915
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10630915 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10630915 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM1007B
Isolera och differentiera Salmonella -arter från andra Enterobacteriaceae med detta selektiva medium.
Isolera och differentiera Salmonella -arter från andra Enterobacteriaceae med Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella kromogen agarbas (dehydrerad), designad för att identifiera Salmonella -arter baserat på deras användning av ett kromogent substrat. Deras oförmåga att använda ett annat kromogent substrat som de flesta andra medlemmar av familjen Enterobacteriaceae kan använda möjliggör snabb och tillförlitlig identifiering av Salmonella- arter.
Salmonellainfektion (salmonellos) är en vanlig bakteriesjukdom som påverkar tarmkanalen. Salmonellabakterier lever vanligtvis i djurs och mänskliga tarmar och avges genom avföring. Människor infekteras oftast genom förorenat vatten eller mat.
Isolera och differentiera Salmonella -arter från andra Enterobacteriaceae med Salmonella kromogent medium.
  • Lätt att läsa: en kombination av två kromogener skiljer visuellt S almonella från andra Enterobacteriaceae.
  • Selektiv för Salmonella: på grund av tillsatser av gallsalter, novobiocin och cefsulodin.
Traditionellt beror media som används för att skilja Salmonella -arter från andra medlemmar av familjen Enterobacteriaceae på förmågan hos Salmonella -arter att producera vätesulfid i kombination med deras förmåga att fermentera laktos. 1, 2 Dessa är dock väsentligen otillräckliga metoder med ett betydande antal arter som inte uppvisar dessa egenskaper. Kromogena medier har utvecklats för snabb och mer tillförlitlig identifiering av Salmonella .
Salmonella kromogent medium kombinerar två kromogener för detektion av Salmonella- arter, 5-brom-6-klor-3-indolylkaprylat (Magenta-kaprylat) och 5-brom-4-klor-3-indolyl bD galaktopyranosid (X-gal). X-gal är ett substrat för enzymet bD-galaktosidas. De flesta Enterobacteriaceae är bD-galaktosidaspositiva och producerar blåfärgade kolonier på Salmonella Chromogenic Medium. Hydrolys av kromogenen Mag-kaprylat av laktosnegativa Salmonella- arter resulterar i magentakolonier som lätt kan skiljas från de blåfärgade kolonierna av andra organismer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Salmonella kromogen agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 10,0L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning