Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ciprofloxacin Antimikrobiell mottaglighet skivor
Beskrivning
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Ciprofloxacin Antimikrobiell mottaglighet skivor.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
Varje patron är individuellt förseglad med ett torkmedel för att upprätthålla en fuktnivå på< 2 %, vilket säkerställer långsiktig stabilitet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
- Inokulumnivå
- Förekomst av kontaminering
- Resistenta mutanter
- Beta-laktamasaktivitet
- Antagonism och synergi mellan antibiotika
Varje patron är individuellt förseglad med ett torkmedel för att upprätthålla en fuktnivå på< 2 %, vilket säkerställer långsiktig stabilitet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifications
Specifications
| Antimikrobiella medel | Ciprofloxacin |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller BSAC, SFM riktlinjer |
| Koncentration | 1 μg |
| Beskrivning | Oxoid Ciprofloxacin Antimikrobiell känslighetsskivor |
| Antibiotikakod | CIP |
| Produkttyp | Antimikrobiell känslighetsskiva |
| Testtyp | Antimikrobiell mottaglighet |
| Antal per förpackning | 5 patroner/pk. |
| Förpackningstyp | 50 skivor/kassett |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett |