Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Clostridium Difficile selektivt tillägg
Produktkod. 11484169
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484169 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 11484169 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0096E
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Clostridium Difficile Selective Supplement läggs till Clostridium Difficile Agar Base, Part No. CM0601B.
Oxoid Clostridium Difficile Selective Supplement läggs till Clostridium Difficile Agar Base, Part No. CM0601B.
Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning Clostridium Difficile selektivt tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Selektivt tillägg
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium
compliance-icons
Identifiant produit
  • Clostridrium difficile SELECTIVE SUPPLEMENT
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Mention de danger
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefoxitin (FOX)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.