Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CO 2Gen™ Compact Sachet
Produktkod. 10565953
Change view
Kvantitet:
20/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10565953 20/förp. Paket med 20
1 options
Produktkod. 10565953 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CD0020C
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid CO 2 Gen Compact Sachet är för användning i kompakt plastpåse.
Oxoid CO 2 Gen Compact Sachet är för användning i kompakt plastpåse.
  • Inget vatten eller katalysator krävs
  • Ingen vätgas produceras
  • För användning med kompakt plastpåse, artikelnr. AG0020C och AnaeroGen Kompakt tätningsklämma, artikelnr. AN0005C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ CO2-genererande kompaktpåse
Formatera Compact Gas Generation Sachet
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 20/förp.