Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CO 2Gen™ Sachet
Produktkod. 10259532
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10259532 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 10259532 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CD0025A
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Generera koldioxidatmosfär i AnaeroJar™ 2,5L med Oxoid CO 2 Gen Sachet.
Generera koldioxidatmosfär i AnaeroJar™ 2,5L med Oxoid CO 2 Gen Sachet.
  • Inget vatten eller katalysator krävs
  • Ingen vätgas produceras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ CO2-genererande dospåse
Formatera Gasgenerationspåse
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 10/Förpackning