Läs mer
Thermo Scientific™ Kallfiltrerbar tryptonsojabuljong (uttorkad)
Produktkod. p-4524655
Change view
Kvantitet:
25 kg
5 kg
500 g
Varje
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10462263 500 g 500g
10631105 5 kg 5kg
12606918 25 kg -
12570836 Varje 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10462263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM1065B
Genomför mikrobiologiska Media Fill Trials (MFT) i läkemedelsindustrin med detta gamma-bestrålade medium.
Genomför mikrobiologiska Media Fill Trials (MFT) i läkemedelsindustrin med gamma-bestrålade Thermo Scientific™ Oxoid™ Kallfiltrerbar tryptonsojabuljong (uttorkad). Det mycket näringsrika mediet för allmänna ändamål överensstämmer med formuleringen som anges för MFT i de europeiska 1 , brittiska 2 , amerikanska 3 och japanska 4 farmakopéerna.
Kallfiltrerbar tryptonsojabuljong kan ersätta de pulveriserade komponenterna som används för att göra vattenhaltiga läkemedelsprodukter för att ge ett index på nivån av mikrobiell kontaminering som förekommer vid aseptisk tillverkning.
‘Steril för användning’ flytande läkemedel innehåller ofta värmekänsliga komponenter vilket gör att terminal sterilisering genom autoklavering inte är ett alternativ. Sterilisering genom filtrering (för lösliga vätskor) följt av fyllning under aseptiska förhållanden är metoden för framställning av dessa typer av läkemedel. Syftet med Media Fill Trials är att ge ett mått på sannolikheten för mikrobiologisk kontaminering som uppstår i en viss aseptisk process.
Förpackningar med kallfiltrerbar tryptonsojabuljong har fått en steriliserande dos av gammastrålning (minst 25KGy) validerad som en dödlig dos för alla jästsvampar, mögel, bakteriesporer och mykoplasma.
  • Gammabestrålad för att säkerställa att mediet är fritt från alla jästsvampar, mögel och bakterier, inklusive bakteriesporer och mykoplasma, före användning.
  • Screenad och utvald för att säkerställa en mycket filtrerbar lösning som har ett känt Vcap-värde. Detta gör att den maximala filtrerbara volymen kan beräknas innan en MFT startas.
Syftet med MFT är att ge ett mått på sannolikheten för att mikrobiologisk kontaminering inträffar i en viss aseptisk process. Kallfiltrerbar TSB kan användas som ersättning för filtersteriliserade läkemedelsprodukter och bearbetas på ett sätt som är identiskt med det där produkten skulle bearbetas, dvs filtrering, fyllning och stängning. Mediet inkuberas sedan och antalet kontaminerade enheter poängsätts jämfört med de som är oförorenade. Ett beslut enligt förutbestämda riktlinjer kan fattas baserat på andelen kontaminerade enheter och identiteten på de återvunna mikroorganismerna 5 .
Kallfiltrerbar tryptonsojabuljong kan också användas för att testa aseptiska produktionsprocesser för fasta presentationer genom att tillsätta mediet som en steril vätska efter bearbetningen av en placebo 5 .
För laboratoriebruk, standard Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Broth (CM0129) kan vara mer lämplig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kallfiltrerbar trypton sojabuljong
Form Pulver
Medietyp Trypton-sojabuljong
Produkttyp Näringsbuljong
Kvantitet 500 g
Avkastning För 16,7L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning