Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia Blood Agar Base (Dehydrerad)
Produktkod. 10188142
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10188142 500 g 500g
10610145 5 kg 5kg
11469688 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10188142 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0331B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Odla kräsna mikroorganismer med tydliga hemolytiska reaktioner och god kolonial differentiering med denna generella blodagarbas.
Odla och isolera kräsna mikroorganismer med tydligt synliga hemolytiska reaktioner med Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Blood Agar Base (Dehydrerad) när den används med helt defibrinerat blod (SR0050). Columbia Blood Agar Base är ett idealiskt basmedium för beredning av blodagar, chokladagar och för beredning av olika selektiva och identifieringsmedier.
Odla kräsna organismer med snabb produktion av stora kolonier, tydligt definierade hemolyszoner och god kolonial differentiering för allsidig prestanda med Columbia Blood Agar när den används med helt defibrinerat blod.
Traditionellt har blodagar varit antingen kaseinhydrolysat eller köttinfusionsmedier. Fördelen med den första ligger i den snabba produktionen av stora kolonier, och den andra i tydligt definierade hemolyszoner och god kolonial differentiering. Denna formulering kombinerar fördelarna med båda för optimal prestanda 1 .
  • Producerar stora kolonier av kräsna mikroorganismer med tydligt definierade hemolytiska reaktioner och kolonial morfologi.
  • Fungerar som en idealisk bas för media som innehåller blod och för selektiva mediaformuleringar där olika kombinationer av antimikrobiella medel används som tillsatser.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Columbia blodagarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 12,8L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning