Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia Blood Agar Base (Dehydrerad)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11469688
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
Produktkod. 11469688
Brand: Thermo Scientific™ CM0331R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Odla kräsna mikroorganismer med tydliga hemolytiska reaktioner och god kolonial differentiering med denna generella blodagarbas.
Odla och isolera kräsna mikroorganismer med tydligt synliga hemolytiska reaktioner med Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Blood Agar Base (Dehydrerad) när den används med helt defibrinerat blod (SR0050). Columbia Blood Agar Base är ett idealiskt basmedium för beredning av blodagar, chokladagar och för beredning av olika selektiva och identifieringsmedier.
Odla kräsna organismer med snabb produktion av stora kolonier, tydligt definierade hemolyszoner och god kolonial differentiering för allsidig prestanda med Columbia Blood Agar när den används med helt defibrinerat blod.
Traditionellt har blodagar varit antingen kaseinhydrolysat eller köttinfusionsmedier. Fördelen med den första ligger i den snabba produktionen av stora kolonier, och den andra i tydligt definierade hemolyszoner och god kolonial differentiering. Denna formulering kombinerar fördelarna med båda för optimal prestanda 1 .
  • Producerar stora kolonier av kräsna mikroorganismer med tydligt definierade hemolytiska reaktioner och kolonial morfologi.
  • Fungerar som en idealisk bas för media som innehåller blod och för selektiva mediaformuleringar där olika kombinationer av antimikrobiella medel används som tillsatser.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Columbia blodagarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 2.5 kg
Avkastning För 64,0L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning