Läs mer
Thermo Scientific™ Kokt kött medium (dehydrerad)
Beskrivning
Odla och underhålla aeroba och anaeroba organismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Kokt kött Medium (Dehydrerad). Mediet innehåller hjärtvävnad, extrakt av nötkött, pepton och glukos för odling av anaeroba och aeroba organismer. Det har förmågan att initiera bakterietillväxt från mycket små inokula och att upprätthålla livsdugligheten hos kulturer under långa tidsperioder 1 . Blandade kulturer av bakterier överlever i Cooked Meat Medium utan att tränga undan de långsammare växande organismerna.
Cooked Meat Medium rekommenderas för odling och lagring av aeroba, anaeroba mikroorganismer, särskilt Clostridium -arter.
- Lämplig för primär tillväxt och underhåll av aeroba och anaeroba organismer.
- Bevarar livsduglighet hos organismer under en lång tidsperiod och är användbar för att upprätthålla anaeroba stamorganismer.
Tillsatsen av glukos till formuleringen möjliggör snabb, kraftig tillväxt av anaeroba bakterier på kort tid och leder till en snabbare identifiering av viktiga anaerober. Den förbättrade tillväxten förbättrar också GLC-identifieringen av anaeroba bakterier.
Den förbättrade klarheten hos supernatantbuljongen tillåter tidigare detektering av tillväxt, speciellt när den kombineras med den ökade tillväxten av de flesta organismer. Långsammare växande isolat kommer att ge detekterbar tillväxt inom 45 timmar efter inkubation.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kokt kött medium |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
Endast för laboratorieoratorieanvändning