Läs mer
Thermo Scientific™ Crossley Milk Medium (Dehydrerad)
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
Utför rutinundersökning av konserver för anaeroba prover med detta medium.
Genomför rutinundersökning av konserverprover för anaerober med Thermo Scientific™ Oxoid™ Crossley Milk Medium (Dehydrerad). Mediet ger snabb tillväxt utan användning av speciella anaerobiska apparater samtidigt som det tillåter de detekterade bakterierna att provisoriskt identifieras genom deras reaktioner på mediet.
Konserver är oftare benägna att plätt sur förstörelse på grund av kontaminering av antingen mesofila eller termofila anaeroba sporbildare.
Crossley mjölkmedium rekommenderas, i den andra upplagan av ’Tanners `The Microbiology of ’Foods 1 , för undersökning av kött, köttprodukter och konserver för sporande anaerober.
Crossley 2 modifierade sitt medium genom tillsats av 20 % (vikt/volym) autoklaverad kött- eller fiskpasta, så att det var lämpligt för undersökning av grönsaks- och mejeriprodukter.
Mediet som rekommenderas av Jepsen 3 i `Kötthygien’ publicerad av Världshälsoorganisationen, är Crossley Milk Medium modifierad genom tillsats av 20 % (vikt/volym) kokt fisk; den är lämplig för undersökning av köttprodukter för clostridia och ger diagnostiska reaktioner som i huvudsak liknar de som beskrivs ovan. Riemann 4 modifierat Crossley Milk Medium genom tillsats av 0,08 % cysteinhydroklorid, före autoklavering, eller genom tillsats av 1 ml av en steril 10 % natriumtioglykolatlösning strax före användning.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Crossley mjölkmedium rekommenderas, i den andra upplagan av ’Tanners `The Microbiology of ’Foods 1 , för undersökning av kött, köttprodukter och konserver för sporande anaerober.
| Organism | Diagnostisk reaktion | Organism indikerad |
| 1 | Neutralt eller alkaliskt pH (lila färg), gasproduktion, mjuk ostmassa följt av snabb nedbrytning av kasein, ofta till klar brun vätska, bildning av svarta sediment åtföljd av typisk illaluktande | Cl. putrificum Cl. sporogenes Cl. flabelliferum Cl oedematiens Cl. histolyticum |
| 2 | Ingen initial förändring av pH, bildning av mjuk ostmassa inom 2-3 dagar, lätt gasbildning. Fullständig matsmältning senare med alkalisk reaktion, ingen lukt | Cl. centrosporogener |
| 3 | Lätt syra (blekgul färg), bildning av mjuk ostmassa och vassle. Lite gasproduktion | Cl. sphenoides |
| 4 | Syra (ljusgul färg), bildning av fast koagel och gas. Blekning av indikatorn kan ibland förekomma | Cl. butyricum |
| 5 | (a) Syra, bildning av’ stormig’ koagulera. (b) Syra och’ stormig’ koagulera men med mindre gas och grumlig vassle | (a) Cl. perfingens (b) Vanligtvis Cl. tertium |
| 6 | Starkt alkaliskt pH, med peptonisering som börjar vid ytan och sprider sig nedåt. Matsmältningen inte komplett, ingen svärtning, ingen lukt, ingen gasproduktion | B. subtilis B. vulgaris |
| 7 | Syra och koagel, eller endast lätt syra. Peptonisering i vissa fall | B. cereus B. coagulans B. silvaticus och olika kocker (mer detaljerade tester krävs) |
Crossley 2 modifierade sitt medium genom tillsats av 20 % (vikt/volym) autoklaverad kött- eller fiskpasta, så att det var lämpligt för undersökning av grönsaks- och mejeriprodukter.
Mediet som rekommenderas av Jepsen 3 i `Kötthygien’ publicerad av Världshälsoorganisationen, är Crossley Milk Medium modifierad genom tillsats av 20 % (vikt/volym) kokt fisk; den är lämplig för undersökning av köttprodukter för clostridia och ger diagnostiska reaktioner som i huvudsak liknar de som beskrivs ovan. Riemann 4 modifierat Crossley Milk Medium genom tillsats av 0,08 % cysteinhydroklorid, före autoklavering, eller genom tillsats av 1 ml av en steril 10 % natriumtioglykolatlösning strax före användning.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Crossley Milk Medium |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 4,5L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning