Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cykloheximidlösning (0,1 %)
Produktkod. 10661185
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10661185 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10661185 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0222C
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Cykloheximidlösning (0,1 %) (100 mg/flaska) används för att dämpa svampar.
Oxoid Cykloheximidlösning (0,1 %) (100 mg/flaska) används för att dämpa svampar.
Lägg till Bacillus Cereus selektiv agarbas, artikelnr. CM0617B; Raka-Ray agarbas, artikelnr. CM0777B; och Universal Beer Agar, Part No. CM0651B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Cykloheximidlösning (0,1 %)
Form Vätska
Produkttyp Lösning
Kvantitet 100 mL
Avkastning Utbytet kommer att vara beroende av formuleringen; följ riktlinjerna för din specifika produkt.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CYCLOHEXIMIDE SOLUTION
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide