Läs mer
Thermo Scientific™ Czapek Dox flytande medium (modifierad) (dehydrerad)
Produktkod. 10229582
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10229582 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10229582 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0095B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Odla de svampar och bakterier som kan använda natriumnitrat som den enda kvävekällan med detta medium
Odla de svampar och bakterier som kan använda natriumnitrat som den enda kvävekällan med Thermo Scientific™ Oxoid™ Czapek Dox Flytande Medium (Modifierad) (Dehydrerad).
Använd Czapek Dox Liquid Medium (Modifierad) för odling av de svampar och bakterier som kan använda natriumnitrat som den enda kvävekällan.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Czapek Dox flytande medium
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 15,0L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning