Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Defibrinated Sheep Blood
Produktkod. 13275509
Change view
Kvantitet:
1 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13275509 1 x 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 13275509 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0051C
 Begränsad artikel
I lager
Defibrinated Sheep Blood is a non-selective enrichment supplement used to prepare blood agar and other culture media for the isolation, cultivation, and identification of pathogenic and non-pathogenic microorganisms from a wide range of clinical specimens.
Defibrinated Sheep Blood is a non-selective, general-purpose enrichment supplement that may be used in the preparation of many types of medium for the isolation and culture of pathogenic and non-pathogenic microorganisms from clinical samples (e.g. cerebral spinal fluid, pus and wound swabs, sputum, eye swabs and ear, nose and throat swabs, blood and fecal samples).
Tillsats av blod till odlingsmedia ger identifieringsmöjligheter, eftersom förmågan att hemolysera blod kan användas för att klassificera vissa mikroorganismer. Förekomsten och mönstret av hemolys, storleken på hemolyszonen och kolonins morfologi kan användas tillsammans för att identifiera isolat odlade med blodagar, såsom CNA. Blodagar, såsom CBA, rekommenderas för primärodling av flera mänskliga patogener, inklusive grampositiva mikroorganismer. Defibrinerat fårblod samlas aseptiskt in och processas sedan mekaniskt för att avlägsna fibrinen; Detta förhindrar att blodet koagulerar. Förvara produkten i originalförpackning mellan 2 °C och 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara produkten i originalförpackning mellan 2 °C och 8 °C.
Art Får
Form Vätska
Kvantitet 1 x 100 mL
Bearbetning Defibrinerad