Läs mer
Thermo Scientific™ Förstärkt Clostridial Agar (RC Agar) (Dehydrerad)
Produktkod. 10025962
Change view
Form:
Pulver
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Form Kvantitet Förpackningsstorlek
10025962 Pulver 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10025962 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0151B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2063.50 SEK
    1777.57 SEK / 500g
    Save 285.93 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Räkna upp och odla klostridier och andra anaerober som förekommer i livsmedel och patologiska prover med detta fasta medium.
Odla och räkna upp anaerober, särskilt Clostridium -arter, med Thermo Scientific™ Oxoid™ Förstärkt Clostridial Agar (RC Agar) (Dehydrerad). Ett fast, mycket näringsrikt medium, det kan användas som ett berikningsmedium för att optimera tillväxten av clostridia och andra anaerober, laktobaciller och många andra arter av bakterier.
Använd förstärkt Clostridial Agar för isolering och odling av anaeroba organismer som förekommer i en mängd olika livsmiljöer, inklusive mat och patologiska prover.
Förstärkt Clostridial Agar är en solid version av Thermo Scientific Oxoid Förstärkt Clostridium Medium lämplig för odling och räkning av clostridier och andra anaerober. Förstärkt Clostridial Agar skiljer sig inte nämnvärt i prestanda från fläsk-stärkelse-ärtagarn från Anderson 1 för antalet anaerober.
Det används för uppskattning av klostridier i mat, se —nedan (även Barnes et al. 2 och Angelotti 3 ). Attenborough och Scarr 4 anställda RC Agar, i kombination med membranfilter, för räkning av Clostridium thermosaccharolyticum i socker.
Förstärkt Clostridial Agar används också ofta för undersökning av tarmflora: Perry et al. 5 för undersökning av bovina vomstreptokocker; Williams Smith& Crabb 6 använde Oxoid medium med tillsatt natriumklorid eller blod för räkningar på avföring från människor eller djur; Barnes& Goldberg 7 anställde Oxoid medium med tillsatt klortetracyklinhydroklorid eller natriumazid och etylviolett, för undersökning av fjäderfäavföring; de Oxoid medium användes också av Goldberg et al. 8 för undersökning av fjäderfäfekala prover; Williams Smith 9 anställd Oxoid Förstärkt Clostridial Agar med tillsatt blod för‘ total’ och Lactobacillus antal av avföring från människor och djur; med tillsatt blod och neomycin för bestämning av Bacteroides, anaeroba gramnegativa kocker,‘ total’ streptokocker, sporbildare, jästsvampar och‘ actino’ typer.
Sneath 10 använd Oxoid RC Agar och andra medier för anaerob räkning av mikroorganismer från jordprover upp till cirka 300 år gamla. Gregory et al. 11 anställde också Oxoid medium för uppskattning av anaerober vid formning av hö.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Förstärkt Clostridial Agar (RC Agar) (Dehydrerad)
Form Pulver
Medietyp Förstärkt Clostridial Agar
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g