Läs mer
Thermo Scientific™ Selenitcystinbuljongbas (uttorkad)
Produktkod. 10760944
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10760944
Brand: Thermo Scientific™ CM0699B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Berika och förbättra isoleringen av salmonella från avföring och matprover med detta medium.
Berika och förbättra isoleringen av salmonella från avföring och matprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Selenitcystinbuljongbas. Detta modifierade medium är baserat på formuleringen som beskrivs av Leifson 1 med tillsatt cystin. 2
Selenite Cystine Broth Base är ett berikningsmedium för isolering av salmonella från avföring och livsmedelsprodukter.
  • Cystin minskar toxiciteten hos selenit och ger extra organiskt svavel, som skonar kritiska svavelkomponenter i bakterierna
  • Formulering som rekommenderas av AOAC3 för detektion av Salmonella i livsmedel
  • Ingår i standardmetoderna för American Public Health Association 4, 5
  • Uppfyller kraven i United States Pharmacopoeia 6
Selenite Cystine Broth Base är en modifiering av formuleringen som beskrivs av Leifson 1 med cystein och används som en berikningskultur för salmonella från avföring, livsmedel och andra material.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Uppfyllande
Industriell referens: AOAC , FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Selenitcystinbuljongbas (uttorkad)
Form Pulver
Medietyp Selenitcystinbuljong
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g