Läs mer
Thermo Scientific™ Dermasel agarbas (uttorkad)
Beskrivning
Isolera och identifiera dermatofytsvampar från hår, naglar eller hudavskrapningar med detta selektiva medium.
Isolera och identifiera dermatofytsvampar från hår, naglar eller hudavskrapning Thermo Scientific™ Oxoid™ Dermasel Agar Base (Dehydrerad) när den används med Dermasel Selective Supplement (SR0075). Mediets nästan neutrala pH är bättre för tillväxten av svampar. Det ofta rekommenderade sura pH som används för att undertrycka bakteriella föroreningar ersätts med tillsats av selektiva medel. Kloramfenikol och cykloheximid gör mediet selektivt för dermatofyter som hämmar många saprofytiska svampar, jästsvampar och bakteriell hudflora 1 .
Använd Dermasel Agar Base för isolering av dermatofytsvampar från prover som hår, hudavskrapningar och naglar.
- Hämmar tillväxten av kontaminerande saprofytiska svampar, jästsvampar och bakteriell hudflora 1 .
- Kloramfenikol och cykloheximid i mediet förbättrar isoleringen av dermatofyter, särskilt när inokulatet är kraftigt förorenat 2, 3
Kloramfenikol- och cykloheximidtillskottet SR0075 minskar den potentiella hälsorisken från dessa antibiotika. Att inkludera dem i pulverblandningen kan låta dem spridas som damm medan mediet vägs. Det säkerställer också en fast, exakt dos av antibiotika som har skyddats från nedbrytning vid lagring.
Tillsatsen av cykloheximid och ett antibakteriellt medel har rapporterats avsevärt förbättra isoleringen av dermatofyter, särskilt när inokulatet, såsom hästhår, var kraftigt förorenat 3,4 . Närvaron av stafylokocker, som kan växa i frånvaro av antibiotikumet, har visat sig förhindra tillväxt av Trichophyton rubrum 5in vitro .
Närvaron av cykloheximid i mediet hämmar tillväxten av Trichosporon cutaneum, Candida parasilosis, Candida krusei, Aspergillus, Penicillium, Fusarium och Cephalosporium arter som har associerats med sjuka naglar. 6,7
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Dermasel agarbas |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 11,2L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.