Läs mer
Thermo Scientific™ Dextros Trypton Agar (Dehydrerad)
Produktkod. 10689184
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10689184 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10689184 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0075B
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck och räkna upp plattsura termofiler och mesofiler i livsmedelsprodukter med detta medium.
Upptäck och räkna upp plattsura termofiler och mesofiler i livsmedelsprodukter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dextros Trypton Agar (Dehydrerad). Mediet, som utvecklats som ett resultat av flera års forskning av Williams 1, är mest lämpligt för odling och räkning av de termofila bakterierna som orsakar plattsur förstörelse av konserver.
Konserver är oftare benägna att plätt sur förstörelse på grund av kontaminering av antingen mesofila eller termofila aeroba sporbildare.
Dextrose Trypton Agar är ett bakteriologiskt kontrollerat medium för detektion och räkning av termofila och mesofila organismer i livsmedel. Dess användning för rutinmässiga kulturella ändamål rekommenderas av Cameron 2 och Association of Official Analytical Chemist 3 . Dextrose Trypton Agar rekommenderas också av:
  1. Tanner 4 för undersökning av konserver, socker och stärkelse för termofila bakterier av typen Bacillusstearo thermophilus ( dvs.
  2. American Public Health Association 5 för uppräkning av mesofila och termofila aeroba bakterier i sötningsmedel som används i frysta mejeriprodukter.
  3. National Canners Association6 för bestämning av det totala antalet tallrikar och platt-sura av termofila bakteriesporer i ingredienser, såsom socker och stärkelse.
  4. American Public Health Association 7 för uppräkning av mesofila organismer och plattsura sporer i sockerarter, stärkelser och andra komplexa kolhydrater; och för uppräkningen av platta sura termofiler i spannmål och spannmålsprodukter, torkade frukter och grönsaker och kryddor.
  5. Baumgartner och Hersom 8 för undersökning av låg- och medelsyrlig konserver (över pH 4,5) för platta sura termofiler, mesofila aerober och fakultativa anaerober
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dextros Trypton Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 18,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning