Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Diagnostiska skivor
Produktkod. 11973832
Change view
Kvantitet:
50 skivor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet unitSize
11973832 50 skivor Paket med 50
1 options
Produktkod. 11973832 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0002T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För identifiering och differentiering av mikroorganismer
  • Differentiering av Lancefield Group A streptokocker från andra beta-hemolytiska streptokocker
  • Storlek: 50 skivor
Beställningsinfo
Levereras i kassetter med 50 skivor vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Bacitracin
Kvantitet 50 skivor