Läs mer
Thermo Scientific™ Diagnostisk känslighetstestagar (uttorkad)
Produktkod. 11923462
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11923462 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11923462 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0261B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2375.00 SEK
    2216.68 SEK / 500g
    Save 158.32 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför lätt antimikrobiell känslighetstest (AST) av kräsna patogener med detta medium.
Utför enkel antimikrobiell känslighetstestning (AST) av kräsna patogener med Thermo Scientific™ Oxoid™ Diagnostiskt känslighetstestagar (uttorkad). Diagnostic Sensitivity Test Agar utvecklades som ett medium med dubbla ändamål som skulle tillfredsställa både diagnostiska och känslighetskrav.
Diagnostiskt känslighetstestagar rekommenderas för såväl diagnostik som testning av organismers mottaglighet för antibiotika. Den diagnostiska rollen stöds av den näringsmässiga aminosyrabasen med glukos för att uppmuntra tidig tillväxt. Inkluderandet av buffertarna (dinatriumfosfat och natriumacetat) hjälper till att förhindra överdrivna rörelser av pH-värden som kan bli resultatet av användning av glukos eller aminosyror. Sådana pH-rörelser skulle störa hemolytiska reaktioner 1 och MIC-värdena för pH-känsliga antimikrobiella medel 2 .
Agaren som används i formuleringen har bearbetats speciellt för att tillåta obehindrad spridning av antimikrobiella medel från skivor 3 .
Diagnostic Sensitivity Test Agar används nu främst för känslighetstester och dess roll inom diagnostisk mikrobiologi, dvs den primära isoleringen av organismer från kliniska prover, har minskat.
Ett väsentligt krav för tillfredsställande antimikrobiella känslighetsmedier är att de reaktiva nivåerna av tymidin och tymin måste reduceras tillräckligt för att undvika antagonism av trimetoprim och sulfonamider 4 . Diagnostiskt känslighetstest Agar uppfyller detta krav och i närvaro av lyserat hästblod (eller defibrinerat hästblod om plattorna lagras tillräckligt länge för att tillåta viss lysis av erytrocyterna) kommer nivån av tymidin att minska ytterligare. Detta orsakas av verkan av enzymet tymidinfosforylas som frisätts från lyserade hästerytrocyter 5 . Tymidin är en viktig tillväxtfaktor för tymidinberoende organismer och de kommer inte att växa i frånvaro eller så kommer de att växa dåligt i media som innehåller minskade nivåer 6 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Diagnostisk känslighetstestagar (DSTA)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 12,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning