Läs mer
Thermo Scientific™ Dikloran-glycerol (DG18) agarbas (dehydrerad)
Produktkod. 10219682
Change view
Beskrivning:
Dikloran-glycerol (DG18) agarbas
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Beskrivning unitSize
10219682 Dikloran-glycerol (DG18) agarbas 500g
1 options
Produktkod. 10219682 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0729B
Edge
Isolera och räkna upp jäst och mögel associerade med matförstöring med detta selektiva medium med låg vattenaktivitet.
Isolera och räkna upp jästsvampar och mögel associerade med matförstöring med selektiv låg vattenaktivitet Thermo Scientific™ Oxoid™ Dikloran-Glycerol (DG18) Agarbas (Dehydrerad). Mediet innehåller Dichloran som hämmar spridning av slemhinnesvampar och begränsar släktens kolonistorlek. Denna restriktiva egenskap gör mediet särskilt lämpligt för uppräkning eftersom det tillåter tillväxt av bakgrundsorganismer, som endast bildar små kolonier, utan att dölja mögel- eller jästidentifiering och uppräkning.
Dichloran-Glycerol (DG18) Agar Base är baserad på formuleringen som beskrivs av Hocking och Pitt 1 och rekommenderas för uppräkning och isolering av främlingsfientliga mögelsvampar från torkade och halvtorkade livsmedel som torkad frukt, arter, konfektyr, spannmål, nötter, torkat kött och fiskprodukter.
  • Gör koloniräkning enklare: innehåller svampdödande medel Dichloran som hämmar spridning av slemhinnesvampar och begränsar kolonistorleken hos andra släkten.
  • Tillåter större återhämtning av xenofila mögelsvampar på grund av dess låga vattenaktivitet jämfört med andra medier med hög vattenaktivitet.
Mediumformuleringen innehåller glycerol till 16 % (vikt/vikt) vilket sänker vattenaktiviteten (aW) från 0,999 till 0,95. Glycerol valdes på grund av fördelar det visade framför natriumklorid och sockerarter som traditionellt har använts för att formulera medier med reducerad aW2.
I en jämförande studie utförd mellan Dichloran-Glycerol (DG18) Agar Base och Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC), (ett medium med högre aW) uppnåddes större återvinning av xerofila mögelsvampar på DG18-mediet 1 . I denna studie fann man att två av de svampar som vanligtvis isoleras från torkade livsmedel i höga antal, Aspergillus penicilloides och Wallemia sebi , växer mycket dåligt eller inte alls på DRBC.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: NMKL-standarder.
Beskrivning Dikloran-glycerol (DG18) agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 15,9L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning